Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-5 C8 EC HPLC-søjle
Artikelnummer. 12408477 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
missing translation for 'unitSize'
Hver
Product Code. 12408477
missing translation for 'mfr': Macherey-Nagel™ 760700.40
Only null left
Add to basket
Add to basket
Kolonneformat: Analytisk kolonne; Kulstofbelastning: 10,50%; Porestørrelse: 110Å ; Kolonnefase: Omvendt fase
Specifications
Kolonnekemi Silica
Kolonneformat Analytisk kolonne
Tværbinding oktyl
Diameter (metrisk) 4 mm
Flowhastighed 1 ml/min
Til brug med Til HPLC, GC, TLC , SPE
Længde (metrisk) 50 mm
Maks. Tryk 8700 psi (600 bar)
Mobilfasekompatibilitet Acetonitril/vand
Partikelform Kugleformet
Partikelstørrelse 5 μm
pH 1 til 9
Porestørrelse 110Å
Opløsningsmidler C8
Overfladeareal 340 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L7
Stationær fase C8
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 10.5%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Materiale Rustfrit stål
Type EC kolonne
Teknik Analytisk HPLC