Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-5 C18
Kolonneformat: Analytisk kolonne; Kulstofbelastning: 17,50%; Porestørrelse: 110Å ; Kolonnefase: Omvendt fase
Brand: Macherey-Nagel™ 760013.46
2924.70 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Tekniske data
Silica | |
Monomer octadecyl | |
HPLC | |
8700 psi (600 bar) | |
5 μm | |
110Å | |
Acetonitril/vand | |
60 °C | |
C18 | |
17.5% | |
Nej | |
Analytisk EC-kolonne |
Analytisk kolonne | |
4.6 mm | |
100 mm | |
Acetonitril/vand | |
1 til 9 | |
1 stk. | |
340 m² /g | |
L1 | |
Silica | |
Omvendt fase | |
Omvendt fase |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-5 C18 > ID: 4,6 mm; Længde: 100 mm
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion