Tekniske data
| Kolonnekemi | Silica |
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Til brug med | HPLC |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Maks. Tryk | 8700 psi (600 bar) |
| Metal Urenhed | <10 ppm |
| Mobilfasekompatibilitet | n-heptan |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2 til 8 |
| Vis mere |