Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-3 C8 ec HPLC-kolonner
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
missing translation for 'unitSize'
Hver
Spezifikation
Spezifikation
| Kolonnekemi | Octyl |
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Tværbinding | Octyl |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Flowhastighed | 1 ml/min |
| Til brug med | Til HPLC, GC, TLC , SPE-applikationer |
| Funktionalitet/Interaktionstype | Hydrofobisk |
| Hydrofobicitet | Ja |
| Længde (metrisk) | 125 mm |
| Maks. Tryk | 8700 psi (600 bar) |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur