Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Midi kit til transfektionskvalitet plasmid DNA
Antal reaktioner:
2
10
50
100
Pakningsstørrelse:
10 reaktioner
100 forberedelser
2 reaktioner
50 forberedelser
Beskrivelse
Funktioner
- Gennemprøvet anionbytterteknologi– plasmid-DNA af transfektionskvalitet
- Patenteret endotoksinfjernelse ved yderligere vasketrin– ingen ekstra isinkubation nødvendig
- Optimeret søjledesign– Midi-forberedelse på 30 min.
- Søjlefilter medfølger– høje filterflowhastigheder, parallel lysatrensning og påfyldning på søjlen
- Forbedret silicamateriale– typiske udbytter på 400 μg (Midi)
- Højkopiplasmider fra E. coli
- Lav-kopi plasmider fra E. coli (øgede buffervolumener påkrævet)
Tekniske data
Tekniske data
| Buffer | Ja |
| Format | Midi Gravity-flow kolonne |
| Isoleringsteknologi | Anionbytningskromatografiteknologi |
| Antal reaktioner | 50 |
| RNase | Ja |
| Prøvevolumen | <200 ml (høj kopi),< 400 ml (lav kopi) |
| Størrelse | <300 kbp |
| Udbytte | 400 μg |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- NucleoBond Xtra Midi
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Indeholder: 2-propanol/sodium hydroxide solution (diluted < 2 %),dodecylsulfate, sodium salt/ethanol (diluted <