Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Midi kit til transfektionskvalitet plasmid DNA
Artikelnummer. 11975442
Antal reaktioner:
2
10
50
100
Pakningsstørrelse:
10 reaktioner
100 forberedelser
2 reaktioner
50 forberedelser
Artikelnummer. 11975442
Brand: Macherey-Nagel™ 740410.2
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Rens plasmid-DNA af transfektionskvalitet med højt udbytte. De NucleoBond™ Xtra Midi Kit repræsenterer den nye generation af anionbyttere, der tillader højt udbytte, ultrahurtigt.
Funktioner
  • Gennemprøvet anionbytterteknologi– plasmid-DNA af transfektionskvalitet
  • Patenteret endotoksinfjernelse ved yderligere vasketrin– ingen ekstra isinkubation nødvendig
  • Optimeret søjledesign– Midi-forberedelse på 30 min.
  • Søjlefilter medfølger– høje filterflowhastigheder, parallel lysatrensning og påfyldning på søjlen
  • Forbedret silicamateriale– typiske udbytter på 400 μg (Midi)
Applikationer
  • Højkopiplasmider fra E. coli
  • Lav-kopi plasmider fra E. coli (øgede buffervolumener påkrævet)
Tekniske data
Format Midi Gravity-flow kolonne
Isoleringsteknologi Anionbytningskromatografiteknologi
Antal reaktioner 2
Prøvevolumen <200 ml (høj kopi),< 400 ml (lav kopi)
Udbytte 400μg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoBond Xtra Midi
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 2-propanol/sodium hydroxide solution (diluted < 2 %),dodecylsulfate, sodium salt/ethanol (diluted <