Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Midi EF, Midi kit for endotoxin-free plasmid DNA
Artikelnummer. 12773550
Skift visning
Antal reaktioner:
10
50
Pakningsstørrelse:
10 reaktioner
50 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner unitSize
12773550 10 10 reaktioner
12798412 50 50 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12773550 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 740420.10
Purify endotoxin-free plasmid DNA with high yield. The NucleoBond™ Xtra Midi EF Kit represents the new generation of anion exchanger allowing high yield, ultra-fast.
Features
  • Endotoxin-free
  • Plasmid DNA with less than 0.05 EU/μg for transfection of highly sensitive cells
  • Patented endotoxin removal by additional washing step – no extra ice incubation necessary
  • Optimized column design – Midi prep in 45 min.
  • Column filter included – high filter flow-rates, parallel lysate clearing and loading onto the column
  • Improved silica material – typical yields of 400μg (Midi)
Applications
  • High-copy plasmids from E. coli
  • Low-copy plasmids from E. coli (increased buffer volumes required)
Tekniske data
Buffer Ja
Format Midi Gravity-flow kolonne
Isoleringsteknologi Anionbytningskromatografiteknologi
Antal reaktioner 10
RNase Ja
Prøvevolumen <200 ml (høj kopi),< 400 ml (lav kopi)
Størrelse <300 kbp
Udbytte 400 μg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoBond Xtra Midi EF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-propanol/ethanol(diluted < 20 %)/sodium hydroxide solution(diluted < 2 %),dodecyl sulfate,sodium s