Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Maxi EF, Maxi kit for endotoxin-free plasmid DNA
Artikelnummer. 12738422
Skift visning
Antal reaktioner:
2
10
50
Pakningsstørrelse:
10 reaktioner
2 reaktioner
50 forberedelser
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner unitSize
12738422 50 50 forberedelser
12949864 2 2 reaktioner
11982482 10 10 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12738422 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 740424.50
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
2nd generation of anion exchanger for time saving endotoxin-free plasmid DNA. Purify endotoxin-free plasmid DNA with high yield. The NucleoBond™ Xtra Maxi EF Kit represents the new generation of anion exchanger allowing high yield, ultra-fast.
Features
  • Endotoxin-free
  • Plasmid DNA with less than 0.05 EU/μg for transfection of highly sensitive cells
  • Patented endotoxin removal by additional washing step – no extra ice incubation necessary
  • Optimized column design – Maxi prep in 50 min.
  • Column filter included – high filter flow-rates, parallel lysate clearing and loading onto the column
  • Improved silica material – typical yields of 1000μg (Maxi)
Applications
  • High-copy plasmids from E. coli
  • Low-copy plasmids from E. coli (increased buffer volumes required)
  • High-speed Version
Tekniske data
Isoleringsteknologi Silica membranteknologi
Formulering Endotoxin-free Plasmid Maxi preps
Antal reaktioner 50
Prøvevolumen <600 mL (high copy), <1200 mL (low copy)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoBond Xtra Maxi EF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-propanol/ethanol (diluted < 20 %)/Sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), dodecyl sulfate, sodi