Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Smart Rack
Beskrivelse
NucleoBond™ Xtra — Anionvekslere med hurtig filtrering, høj bindingskapacitet og høj flowhastighed.
- Giver ultra-rent plasmid-DNA på cirka halvdelen af tiden som andre Midi- eller Maxi-sæt
- NucleoBond™ Xtra Midi- og Maxi-sæt indeholder forstørrede søjler, der skaber kortere silica-resin-lag
- Xtra Smart Rack kan holde op til 4 Maxi- og 6 Midi-kolonner til samtidig behandling
- Søjlerne holdes af søjlens kravering
- Højden på søjlen kan justeres individuelt ved hjælp af plastikskiver (medfølgende i sættet)
- NucleoBond™ Xtra Smart Rack sælges separat fra sættet NucleoBond™ Xtra
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Søjleholder/rack |
| Til brug med (applikation) | Plasmid-DNA-rensning |
| Til brug med (udstyr) | NucleBond™ Xtra Midi- eller Maxi-sæt |
| Mængde | 1 stk. |
| Prøver pr. kørsel | Op til 10 |