Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ PC EF Kit Buffer Solutions
Beskrivelse
Replacement/extra buffers for use with the kits
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Redissolving Buffer TE-EF |
| CAS | 64-17-5d |
| Farve | Farveløs |
| Koncentration | Chemicals mixture (< 1) in Water |
| Til brug med (applikation) | Purification of endotoxin-free plasmid DNA |
| Til brug med (udstyr) | NucleoBond™ PC EF kits (PC 500 EF, PC 2000 EF, PC 10000 EF, PC Prep 100) |
| pH | 7.2 to 7.7 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 1000 mL |
| Formulering | Chemicals mixture (< 1) in Water |
| Vis mere |