Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ HMW DNA, high molecular weight DNA from diverse sample materials
Artikelnummer. 16351606
Artikelnummer. 16351606
Brand: Macherey-Nagel™ 740160.20
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anion exchange chromatography for purification of high integrity DNA from different sample materials
  • High quality, high molecular weight (HMW) DNA up to 200 kbp
  • Minimized DNA shearing due to established anion exchange technology
  • Validated with diverse samples and sequencing platforms
Tekniske data
Format Midi Gravity-flow kolonne
Isoleringsteknologi Anionbytningskromatografiteknologi
Prøvetype Cellekulturer, Plant Leaves, Solid Tissue, Gær, Bakterier, Liquid Sample (e.g., blood, body fluids or enzymatic reactions)
Til brug med (applikation) High molecular weight DNA Purification
Antal reaktioner 20
Prøvevolumen <300 mg human/animal tissue, <107 cultured cells, <1.5 g plant leaves, <30 mg bacteria/yeast (ground under liquid nitrogen), <300 mg bacteria/yeast (lysed enzymatically or by bead beating), <2 mL liquid sample
Adskillelsesområde Fragment size up to 200 kbp, > 90% depletion of fragments < 10kbp
Test tid 120 min / 12 preps
Udbytte Depending on the sample amount and type
compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoBond HMW DNA (20)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol
Kun til forskningsbrug