Få mere at vide
Invitrogen™ Nuklear receptorbuffer F
Artikelnummer. 10116403
Skift visning
Mængde:
25 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10116403 25 mL Hver
1 options
Artikelnummer. 10116403 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. PV4547
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Nuklear receptorbuffer F
A specialized nuclear receptor buffer that can be used with Invitrogen's collection of purified nuclear receptor proteins and assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nuklear receptorbuffer
Fysisk form Væske
Mængde 25 mL