Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Kernemagnetisk resonans prøverørstativ
Artikelnummer. 15379997
Skift visning
Holder:
Rør (5 mm)
Artikelnummer. Holder
15379997 Rør (5 mm)
1 options
Artikelnummer. 15379997 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F188540005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    464.00 DKK
    371.79 DKK / Pakke med 1
    Spare 92.21 DKK
    19% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 20-10-2026
Til organisering og beskyttelse af tyndvæggede kernemagnetiske resonansrør.
  • Robuste og stabile stativer i polypropylen
  • Halvkugleformede brønde i underdæks vuggerør
  • Endepladehåndtag gør transporten nem
  • Reoler stables sikkert for at spare plads på bænken
  • Holder op til 72 rør i 6 x 12 array
  • Kemikaliebestandig og autoklaverbar
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Holder Rør (5 mm)
Materiale Polypropylen
Form Halvkugleformede brønde
Til brug med (udstyr) Tyndvæggede kernemagnetiske resonansrør
Dimensioner (L x B x H) 21 x 11 x 22cm
Inkluderer Endepladehåndtag
Array 6 x 12