Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Nuclear Fast Red, 94%, ren
Artikelnummer. 10711745 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10711745
Brand: Thermo Scientific Chemicals 211980050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6409-77-4 | C14H11NNaO7S | 360.292 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6409-77-4
Molekylær formel C14H11NNaO7S
Molekylvægt (g/mol) 360.292
MDL nummer MFCD00078493
InChI nøgle KDEATZKCHKVXGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym Calcium Red, C.I. 60760
PubChem CID 131675027
IUPAC navn 4-amino-1,3-dihydroxy-9,10-dioxoanthracen-2-sulfonsyre; molekylært hydrogen; natrium
SMIL [HH].C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C(=C(C(=C3N)O)S(=O)(=O)O)O.[Na]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nuclear Fast Red
Smeltepunkt >300,0 °C
CAS min % 92.0
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 94%
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1g/L (25°C).
Formel vægt 357.26
Procent renhed 94%
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nuclear Fast Red
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.