Få mere at vide
Molecular Probes™ NucGreen™ Døde 488 ReadyProbes™ Reagens (SYTOX™ Grøn)
Artikelnummer. 15164175
Mængde:
6 flasker sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15164175
Brand: Molecular Probes™ R37109
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
NucGreen™ Døde 488 ReadyProbes™ Reagens
NucGreen Døde 488 ReadyProbes Reagens er en cellegennemtrængelig farve, der udsender usædvanlig lys, grøn fluorescens, når den er bundet til DNA. Celler, der har mistet plasmamembranintegritet, farves inden for få minutter, hvilket gør dette til en yderst nyttig farvning til at estimere forhold mellem levende og døde celler og til at måle cytotoksicitet i kinetiske levende-celle-assays. Den er også velegnet til farvning af kerner i fikserede cellepræparater og vævssnit.
• Exceptionelt lysegrøn fluorescens ved binding til DNA
• Hurtig farvning af beskadigede, døde eller fikserede celler uden vasketrin
• Klar-til-brug flydende formulering i praktisk dråbeflaske, ingen —grund til at fortynde, veje eller pipettere
• Stabilitet ved stuetemperatur hold —dig ved hånden ved dit kikkert eller celle .
Cellebilleddannelsesapplikationer Den
membranuigennemtrængelige Dead 488- NucGreen reagens er en DNA-farvning med høj affinitet, der nemt farver celler med kompromitterede cellemembraner, men alligevel ikke trænger ind i levende celler. Den er derfor ideel til at skelne mellem levende og døde celler. Fluorescensen stiger mere end 500 gange ved binding til dsDNA i celler med kompromitterede cellemembraner (døende eller døde celler), i fikserede celler og vævsskiver. De spektrale egenskaber, med excitation/emission ved 504/523 nm, når de er bundet til DNA, er ideelle til standard FITC-filtre.
Forslag til brug
• NucGreen Dødt 488-reagens kan tilsættes direkte til celler i fulde medier eller bufferopløsninger
• Det pletter let kerner af fikserede celler og vævsskiver
• I de fleste tilfælde vil 2 dråber/ml og en inkubationstid på 15 til 30 minutter give lys nuklear farvning; optimering kan dog være nødvendig for nogle celletyper, forhold og applikationer. I sådanne tilfælde skal du blot tilføje flere eller færre dråber, indtil den optimale farvningsintensitet er opnået. I de fleste tilfælde stiger farvningsintensiteten med tiden, hvis cellerne ikke vaskes før billeddannelse.
• NucGreen Dødt 488-farvestof exciteres med et maksimum ved 504 nm, når det er bundet til DNA, med et emissionsmaksimum ved 523 nm. Det detekteres gennem standard GFP- og FITC-filtre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellepermeabilitet Celle-uigennemtrængelig
Farve Grøn
Indhold og opbevaring 6 x 2,5 mL dråbeflasker Opbevares
kl≤ 25 °C
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (applikation) Levedygtighedsanalyse
Til brug med (udstyr) Konfokalt mikroskop, Floid Cell Imaging System, Fluorescensmikroskop, Flowcytometre
Produkttype Nukleinsyrefarvning
Farvetype Andre etiketter eller farvestoffer
Emission 523
Excitationsbølgelængdeområde 504 nm
Form Væske
Produktlinje NucGreen, ReadyProbes
Mængde 6 flasker sæt
Subcellulær lokalisering Nucleus