Få mere at vide
MP BIOMEDICALS Nuc-Off Nucleases Removal Spray
Artikelnummer. p-200102297 Shop alle MP Biomedicals produkter
Volumen (metrisk):
450 ml
1800 ml
Artikelnummer. 30214851
Brand: MP BIOMEDICALS 112460450
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ikke-giftig spray designet til at fjerne nukleaser.
MP Biomedicals Nuc-Off Nucleases Removal Spray er en klar-til-brug løsning til hurtig og omkostningseffektiv fjernelse af RNase og DNase.
Denne ikke-toksiske og ikke-ætsende spray-type opløsning kan effektivt fjerne nukleaser fra overfladen af:
  • laboratorieforbrugsvarer
  • instrumenter
  • andre redskaber
  • skabe et rent miljø for RNA- eller DNA-relaterede eksperimenter.\
Det anbefales kraftigt at rengøre din:
  • pipetter
  • bænke overflader
  • instrument udvendigt
Ansøgningsnoter:
Nuc-Off Nucleases Removal Spray er beregnet til effektiv og sikker eliminering af Nucleases, der kan forårsage falsk positive eller falsk negative eksperimentelle resultater.
Brugserklæring:
Kun forskningsbrug (RUO)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Flytteagent
Volumen (metrisk) 450 ml