Beskrivelse
MP Biomedicals Nuc-Off Nucleases Removal Spray er en klar-til-brug løsning til hurtig og omkostningseffektiv fjernelse af RNase og DNase.
Denne ikke-toksiske og ikke-ætsende spray-type opløsning kan effektivt fjerne nukleaser fra overfladen af:
- laboratorieforbrugsvarer
- instrumenter
- andre redskaber
- skabe et rent miljø for RNA- eller DNA-relaterede eksperimenter.\
Det anbefales kraftigt at rengøre din:
- pipetter
- bænke overflader
- instrument udvendigt
Ansøgningsnoter:
Nuc-Off Nucleases Removal Spray er beregnet til effektiv og sikker eliminering af Nucleases, der kan forårsage falsk positive eller falsk negative eksperimentelle resultater.
Brugserklæring:
Kun forskningsbrug (RUO)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Flytteagent |
| Volumen (metrisk) | 450 ml |
Sikkerhed og håndtering
- Nuc-Off spray til fjernelse af nukleaser
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 4
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
- MIXTURE LIST-Contain: p-Diethyl benzene