Få mere at vide
MP BIOMEDICALS Nuc-Off nukleaser og spray til fjernelse af nukleinsyre
Shop alle MP Biomedicals produkterBeskrivelse
Biomedicals Nuc-Off Nucleases og DNA Removal Spray er en klar-til-brug løsning til hurtig og omkostningseffektiv fjernelse af RNase, DNase og DNA-kontamination.
Denne ikke-toksiske spray-type opløsning kan effektivt fjerne nukleaser og DNA fra overfladen af:
- laboratorieforbrugsvarer
- instrumenter
- andre redskaber
skabe et rent miljø for RNA eller DNA-relaterede eksperimenter.
Det anbefales kraftigt at rengøre din:
- pipetter
- bænke overflader
- instrument udvendigt
Ansøgningsnoter:
Nuc-Off Nucleases and DNA Removal Spray er beregnet til effektiv og sikker eliminering af nukleaser og DNA, der kan forårsage falsk positive eller falsk negative eksperimentelle resultater.
Brugserklæring:
Kun forskningsbrug (RUO)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Flytteagent |
| Volumen (metrisk) | 450 ml |