Få mere at vide
MP BIOMEDICALS Nuc-Off nukleaser og spray til fjernelse af nukleinsyre
Artikelnummer. 30214853 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
450 ml
1800 ml
Pakningsstørrelse:
1.8 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
30214853 450 ml -
30214848 1800 ml 1.8 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30214853 Leverandør MP BIOMEDICALS Leverandørnr. 112461450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1810.00 DKK
    1723.91 DKK / 450ml
    Spare 86.09 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ikke-giftig spray designet til at fjerne nukleaser og DNA.
Biomedicals Nuc-Off Nucleases og DNA Removal Spray er en klar-til-brug løsning til hurtig og omkostningseffektiv fjernelse af RNase, DNase og DNA-kontamination.
Denne ikke-toksiske spray-type opløsning kan effektivt fjerne nukleaser og DNA fra overfladen af:
  • laboratorieforbrugsvarer
  • instrumenter
  • andre redskaber
skabe et rent miljø for RNA eller DNA-relaterede eksperimenter.
Det anbefales kraftigt at rengøre din:
  • pipetter
  • bænke overflader
  • instrument udvendigt
Ansøgningsnoter:
Nuc-Off Nucleases and DNA Removal Spray er beregnet til effektiv og sikker eliminering af nukleaser og DNA, der kan forårsage falsk positive eller falsk negative eksperimentelle resultater.
Brugserklæring:
Kun forskningsbrug (RUO)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Flytteagent
Volumen (metrisk) 450 ml