Få mere at vide
MP BIOMEDICALS Nuc-Off nukleaser og DNA-fjernelsesspray
Artikelnummer. p-200102299 Shop alle MP Biomedicals produkter
Volumen (metrisk):
450 ml
1800 ml
Artikelnummer. 30214849
Brand: MP BIOMEDICALS 112462450
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ikke-giftig spray designet til at fjerne nukleaser, DNA og RNA.
MP Biomedicals Nuc-Off Nucleases and Nucleic Acid Removal Spray er en klar-til-brug løsning til hurtig og omkostningseffektiv fjernelse af RNase, DNAase, RNA og DNA.
Denne ikke-toksiske spray-type opløsning kan effektivt fjerne nukleaser, RNA og DNA fra overfladen af:
  • laboratorieforbrugsvarer
  • instrumenter
  • andre redskaber
skabe et rent miljø for RNA eller DNA-relaterede eksperimenter.
Det anbefales kraftigt at rengøre din:
  • pipetter
  • bænke overflader
  • instrument udvendigt
Ansøgningsnoter:
Nuc-Off Nucleases and Nucleic Acid Removal Spray er beregnet til effektiv og sikker eliminering af nukleaser, DNA og RNA, der kan forårsage falsk positive eller falsk negative eksperimentelle resultater.
Brugserklæring:
Kun forskningsbrug (RUO)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Flytteagent
Volumen (metrisk) 450 ml