Få mere at vide
MP BIOMEDICALS Nuc-Off nukleaser og DNA-fjernelsesspray
Artikelnummer. 30214852 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
450 ml
1800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
30214852 1800 ml
30214849 450 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30214852 Leverandør MP BIOMEDICALS Leverandørnr. 112462451
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7595.00 DKK
    7232.57 DKK / 1.8 L
    Spare 362.43 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Ikke-giftig spray designet til at fjerne nukleaser, DNA og RNA.
MP Biomedicals Nuc-Off Nucleases and Nucleic Acid Removal Spray er en klar-til-brug løsning til hurtig og omkostningseffektiv fjernelse af RNase, DNAase, RNA og DNA.
Denne ikke-toksiske spray-type opløsning kan effektivt fjerne nukleaser, RNA og DNA fra overfladen af:
  • laboratorieforbrugsvarer
  • instrumenter
  • andre redskaber
skabe et rent miljø for RNA eller DNA-relaterede eksperimenter.
Det anbefales kraftigt at rengøre din:
  • pipetter
  • bænke overflader
  • instrument udvendigt
Ansøgningsnoter:
Nuc-Off Nucleases and Nucleic Acid Removal Spray er beregnet til effektiv og sikker eliminering af nukleaser, DNA og RNA, der kan forårsage falsk positive eller falsk negative eksperimentelle resultater.
Brugserklæring:
Kun forskningsbrug (RUO)
Tekniske data
Produkttype Flytteagent
Volumen (metrisk) 1800 ml