Learn More
NUBP1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
1410.00 DKK - 4095.00 DKK
Spezifikation
Antigen NUBP1
Fortynding Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Applikationer ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Products 2
Produktcode Marke Mængde Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Mængde Preis Menge & Verfügbarkeit  
30232569
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP3-35666-20ul
20 μL
1410.00 DKK
20µL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
30230280
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP3-35666-100ul
100 μL
4095.00 DKK
100µL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beschreibung
Beschreibung
NUBP1 Polyclonal antibody specifically detects NUBP1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
NUBP1
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Cell Cycle and Replication
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
4682
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
cytosolic Fe-S cluster assembly factor NUBP1, MGC117406, MGC130053, NBP 1, NBP1, NBPMGC130052, nucleotide binding protein (e.coli MinD like), nucleotide binding protein 1 (E.coli MinD like), nucleotide binding protein 1 (MinD homolog, E. coli), Nucleotide-binding protein 1
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 201-320 of human NUBP1 (NP_002475.2).,, Sequence:, PQEVSLQDVRKEINFCRKVKLPIIGVVENMSGFICPKCKKESQIFPPTTGGAELMCQDLEVPLLGRVPLDPLIGKNCDKGQSFFIDAPDSPATLAYRSIIQRIQEFCNLHQSKEENLISS
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt