missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

NU6140, MedChemExpress

Artikelnummer. 16446827
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16446827 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16446827 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY107419

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress NU6140 is a selective CDK2-cyclin A inhibitor (IC50, 0.41 μM), exhibits 10- to 36-fold selectivity over other CDKs. NU6140 also potently inhibits Aurora A and Aurora B, with IC50s of 67 and 35 nM, respectively. Enhances the apoptotic effect, with anti-cancer activity.

NU6140 is a selective CDK2-cyclin A inhibitor (IC50, 0.41 μM), exhibits 10- to 36-fold selectivity over other CDKs. NU6140 also potently inhibits Aurora A and Aurora B, with IC50s of 67 and 35 nM, respectively. Enhances the apoptotic effect, with anti-cancer activity.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale NU6140
Fysisk form Solid
CAS 444723-13-1
Farve Light Yellow
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H30N6O2
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (591.69 mM; Need ultrasonic)
SMIL CCN(CC)C(C(C=C1)=CC=C1NC2=NC(OCC3CCCCC3)=C4C(N=CN4)=N2)=O
Molekylvægt (g/mol) 422.52
Formel vægt 422.52
Procent renhed 98.03%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.