Få mere at vide
NU 7441, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | NU 7441 |
| CAS | 503468-95-9 |
| Molekylær formel | C25 H19 N O3 S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 8-(4-Dibenzothienyl)-2-(4-morpholinyl)-4H-1-benzopyran-4-one, KU 57788 |
| InChI formel | InChI=1S/C25H19NO3S/c27-21-15-23(26-11-13-28-14-12-26)29-24-17(6-3-9-20(21)24)19-8-4-7-18-16-5-1-2-10-22(16)30-25(18)19/h1-10,15H,11-14H2 |
| SMIL | O=C1C=C(Oc2c1cccc2c3cccc4c5ccccc5sc34)N6CCOCC6 |
| IUPAC navn | 8-dibenzothiophen-4-yl-2-morpholin-4-ylchromen-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 413.49 |
| Formel vægt | 413.1086 |