Få mere at vide
Tocris Bioscience™ NTRC 824
Beskrivelse
NTRC 824 is a potent and selective non-peptide neurotensin (NTS) type-2 receptor antagonist (IC50 = 38 nM). Exhibits >150-fold selectivity for NTS2 over NTS1.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[2-[5-[[(4-Methylphenyl)sulfonyl]amino]-3-(2,2,2-trifluoroacetyl)-1H-indol-1-yl]acetyl]-L-leucine |
| CAS | 1623002-61-8 |
| Mængde | 10 mg |
| Mål | Neurotensin Receptor Antagonists |
| Molekylær formel | C25H26F3N3O6S |
| Formel vægt | 553.55 |
| Renhed | >98% |