Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Bindingsbuffer NTI
Beskrivelse
NucleoSpin™ Gel og PCR Clean-up er et 2-i-1 kit, der gør det muligt at rense DNA-fragmenter fra enzymatiske reaktioner, såsom PCR, samt fra agarose geler. Prøven blandes med Binding Buffer NTI og (i tilfælde af et udskåret gelbånd) opvarmes for at opløse . agarose I nærvær af kaotropisk salt bindes DNA'et til kolonnens siliciummembran. Forureninger fjernes ved simple vasketrin, og det rene DNA elueres derefter.
- Standard bindingsbuffer med pH-indikator Der kræves kun to bindningsbuffer pr. volumen prøve for at behandle prøven (200 μl PCR/enzymatisk reaktion eller 200 mg agarose gel), med kun ét indlæsningstrin
- Ved at tilføje en ekstra Binding Buffer NTI er det muligt at indlæse et ubegrænset antal sample-volumer i en enkelt kolonne
- pH-indikatoren sikrer optimale bindingsforhold med pH <7,0 ved at hjælpe med at identificere uopløste agarose under DNA-gelekstraktion, fra gul (korrekte forhold) til blå (pH for høj)
- Separate bindingsbuffere bør anvendes til rensning af enkeltstrenget DNA eller SDS-holdige prøver
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Guanidinium thiocyanate |
| CAS | 593-84-0 |
| Oversigt | Standard bindingsbuffer med pH-indikator |
| Til brug med (applikation) | NucleoSpin™ Gel- og PCR-rengøringssæt |
| Mængde | 200 ml |
Sikkerhed og håndtering
- Buffer NTI
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P264-Vask med vand grundigt efter brug.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P330-Skyl munden.
- MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate