Få mere at vide
NTA-FITC (90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | NTA-FITC |
| CAS | 1241912-74-2 |
| Molekylær formel | C31H29N3O11S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 5-[[[[(5S)-5-[Bis(carboxymethyl)amino]-5-carboxypentyl]amino]thioxomethyl]amino]-2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoic acid, N-[6-(2-Biscarboxymethylamino)-1-carboxypentyl]-N’-[5S-fluoresceinyl]thiourea |
| InChI formel | InChI=1S/C31H29N3O11S/c35-17-5-8-20-24(12-17)45-25-13-18(36)6-9-21(25)28(20)19-7-4-16(11-22(19)29(41)42)33-31(46)32-10-2-1-3-23(30(43)44)34(14-26(37)38)15-27(39)40/h4-9,11-13,23,35H,1-3,10,14-15H2,(H,37,38)(H,39,40)(H,41,42)(H,43,44)(H2,32,33,46)/t23-/m0/s1 |
| SMIL | OC(C(C=C(NC(NCCCC[C@@H](C(O)=O)N(CC(O)=O)CC(O)=O)=S)C=C1)=C1C(C2=CC=C(O)C=C2O3)=C(C=C4)C3=CC4=O)=O |
| IUPAC navn | 5-[[(5S)-5-[bis(carboxymethyl)amino]-5-carboxypentyl]carbamothioylamino]-2-(3-hydroxy-6-oxoxanthen-9-yl)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 651.64 |
| Formel vægt | 651.1523 |