Få mere at vide
Invitrogen™ Human NT-4/NTF4 ELISA Kit
Artikelnummer. 15415093
Mængde:
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Artikelnummer. 15415093
Brand: Invitrogen™ EHNTF4
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
The Human NeuroTrophic Factor 4 (NT-4) (Hu NTF4) ELISA kvantificerer Hu NTF4 i humant serum, plasma eller cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu NTF4. Metodens princip The Human NTF4 solid-fase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Dette gen er medlem af en familie af neurotrofiske faktorer, neurotrofiner, der kontrollerer overlevelse og differentiering af pattedyrneuroner. Ekspressionen af dette gen er allestedsnærværende og mindre påvirket af miljøsignaler. Mens knock-outs af andre neurotrofiner inklusive nervevækstfaktor, hjerneafledt neurotrofisk faktor og neurotrofin 3 viser sig dødelig under tidlig postnatal udvikling, viser NTF5-deficiente mus kun mindre cellulære underskud og udvikler sig normalt til voksenalderen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P34130
Analyseområde 1,4 til 1000 pg/ml
Assay følsomhed 2 pg/mL
Kalibreringsområde 2 pg/ml til 1000 pg/ml
Assay Fastfase sandwich ELISA
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Protein familie Andre proteiner
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Denne ELISA kit viser ingen krydsreaktivitet med nogen af de testede cytokiner: Humant angiogenin, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, 4, 1, IL, 1, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TMPTIMPpha, TNFTIMPpha, TNFTIMPpha, TNFTIMPpha, TNF TNF-beta, TPO, VEGF.
Tilstrækkelig til 96 analyser
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Proteinpåvisning, Proteinanalyse
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 4909
Gen symbol GLC10,GLC1O,NT-4,NT-4/5,NT-5,NT4,NT5,NTF5
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Apoptose
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 100μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym GLC10, GLC1O, NT-4, NT-4/5, NT-5, NT4, NT5, NTF5
Mål NTF4
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min