Få mere at vide
Invitrogen™ Human NT-3/NTF3 ELISA Kit
Artikelnummer. 17135529
Mængde:
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Artikelnummer. 17135529
Brand: Invitrogen™ EHNTF3X5
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
The Human NeuroTrophic Factor 3 (NT-3) (Hu NTF3) ELISA kvantificerer Hu NTF3 i humant serum, plasma eller cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu NTF3. Metodens princip The Human NTF3 solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Proteinet kodet af dette gen er et medlem af neurotrofinfamilien, der kontrollerer overlevelse og differentiering af pattedyrneuroner. Dette protein er tæt forbundet med både nervevækstfaktor og hjerneafledt neurotrofisk faktor. Det kan være involveret i vedligeholdelsen af det voksne nervesystem og kan påvirke udviklingen af neuroner i embryonet, når det udtrykkes i human placenta. NTF3-deficiente mus genereret af genmålretning viser alvorlige bevægelsesdefekter i lemmerne. Det modne peptid af dette protein er identisk i alle undersøgte pattedyr, inklusive mennesker, gris, rotter og mus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P20783
Analyseområde 4,12 til 3000 pg/ml
Assay følsomhed 4 pg/mL
Kalibreringsområde 4 pg/ml til 3000 pg/ml
Assay Fastfase sandwich ELISA
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Protein familie Kinase& Inhibitorer
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Denne ELISA kit viser ingen krydsreaktivitet med nogen af de testede cytokiner: Humant angiogenin, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, 4, 1, IL, 1, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TMPTIMPpha, TNFTIMPpha, TNFTIMPpha, TNFTIMPpha, TNF TNF-beta, TPO, VEGF.
Tilstrækkelig til 5 x 96 Assays
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Proteinpåvisning, Proteinanalyse
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 4908
Gen symbol HDNF,NGF-2,NGF2,NT-3,NT3
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 5 x 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Neurobiologi
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 100μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym HDNF, NGF-2, NGF2, NT-3, NT3
Mål NTF3
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min