missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
MedChemExpress NSP-SA-NHS
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 5 mg |
| Produkttype | Dye Reagents |
| Molekylvægt (g/mol) | 681.73 g/mol |
| Opløselighed | DMSO : 4 mg/mL (5.87 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Indhold og opbevaring | -20°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Mål | HBV |
| CAS | 199293-83-9 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?