Få mere at vide
Showa Best Gloves™ NSK24™ Nitril strik-forede handsker
Størrelse:
9
10
Beskrivelse
- Giver fremragende beskyttelse mod en bred vifte af opløsningsmidler, olier og syrer
- Tilbyd fleksibilitet og fingerfærdighed, der ikke findes i en tungere handske
- Ru-finish tekstur giver et sikkert greb i selv de mest olierede og våde applikationer
- Interlock liner sikrer en ekstra grad af komfort og liner beskyttelse
- Farve: Blå
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | 21 CFR 170-199, CE |
| Belægningsmateriale | Nitril |
| Farve | Blå |
| Udvendig finish | Ru |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitril |
| Pulveriseret | Pulverfri |
| Størrelse | 9 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til brug i olieholdige eller fedtede applikationer, raffinaderier, beskyttelse mod hexavalent krom, beskyttelse mod brændstoffer, maling, murværk og håndtering af fødevarer |
| Vis mere |