Få mere at vide
NSFL1C, Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Artikelnummer. 16108556
Skift visning
Mængde:
100 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16108556 100 μg 100µg
1 options
Artikelnummer. 16108556 Leverandør Abnova Leverandørnr. H00055968D01P.100ug
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3170.00 DKK
    3042.13 DKK / 100µg
    Spare 127.87 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-01-2027
Rabbit Polyclonal Antibody
Sequence: MAAERQEALREFVAVTGAEEDRARFFLESAGWDLQIALASFYEDGGDEDIVTISQATPSSVSRGTAPSDNRVTSFRDLIHDQDEDEEEEEGQRFYAGGSERSGQQIVGPPRKKSPNELVDDLFKGAKEHGAVAVERVTKSPGETSKPRPFAGGGYRLGAAPEEESAYVAGEKRQHSSQDVHVVLKLWKSGFSLDNGELRSYQDPSNAQFLESIRRGEVPAELRRLAHGGQVNLDMEDHRDEDFVKPKGAFKAFTGEGQKLGSTAPQVLSTSSPAQQAENEAKASSSILIDESEPTTNIQIRLADGGRLVQKFNHSHRISDIRLFIVDARPAMAATSFILMTTFPNKELADESQTLKEANLLNAVIVQRLT
Tekniske data
Antigen NSFL1C
Applikationer Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Formulering In 1x PBS, pH 7.4
Gene NSFL1 (p97) cofactor (p47)
Genadgangsnr. NM_016143
Gene Alias MGC3347/UBX1/UBXD10/UBXN2C/dJ776F14.1/p47
Gensymboler NSFL1C
Værtsarter Rabbit
Immunogen NSFL1C (NP_057227.2, 1 a.a. ∼ 370 a.a) full-length human protein.
Mængde 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 55968
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Produkttype Antibody
Form Purified