Få mere at vide
NSC59984, MedChemExpress
Beskrivelse
NSC59984 induces mutant p53 protein degradation via MDM2 and the ubiquitin-proteasome pathway. NSC59984 acts by targeting GOF-mutant p53 and stimulates p73 to restore the p53 pathway signaling.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | NSC59984 |
| CAS | 803647-40-7 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C12H15N3O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (125.65 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(N1CCN(C)CC1)/C=C/C2=CC=C([N+]([O-])=O)O2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 265.27 |
| Formel vægt | 265.27 |
| Vis mere |