Få mere at vide
NSC5844, MedChemExpress
Beskrivelse
NSC5844 (RE-640) is a 4-aminoquinoline derivative, with antitumor and antimalarial activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | NSC5844 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 140926-75-6 |
| Farve | White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H16Cl2N4 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | RE-640 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 1 mg/mL (2.61 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Vis mere |