Få mere at vide
NSC348884, MedChemExpress
Beskrivelse
NSC348884 is a nucleophosmin inhibitor disrupts oligomer formation and induces apoptosis, inhibits cell proliferation at an IC50 of 1.7-4.0 μM in distinct cancer cell lines.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | NSC348884 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 81624-55-7 |
| Farve | Light Yellow |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C38H40N10 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 34 mg/mL (53.39 mM) |
| SMIL | CC1=CC=C2N=C(CN(CC3=NC4=CC=C(C)C=C4N3)CCN(CC5=NC6=CC=C(C)C=C6N5)CC7=NC8=CC=C(C)C=C8N7)NC2=C1 |
| Vis mere |