Få mere at vide
NSC319726, MedChemExpress
Beskrivelse
NSC319726 (ZMC1) is a mutant p53R175 reactivator
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | NSC319726 |
| CAS | 71555-25-4 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C11H14N4S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | ZMC1 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 31.25 mg/mL (133.36 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | C/C(C1=NC=CC=C1)=N\NC(N2CCC2)=S |
| Molekylvægt (g/mol) | 234.32 |
| Vis mere |