missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

NSC23925, MedChemExpress

Artikelnummer. 16480288
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16480288 5 mg
16453666 25 mg
16437828 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16480288 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19626

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress NSC23925 is a novel, selective and effective P-glycoprotein (Pgp) inhibitor.

NSC23925 is a novel, selective and effective P-glycoprotein (Pgp) inhibitor.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale NSC23925
CAS 858474-14-3
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H26Cl2N2O2
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 14.29 mg/mL (33.91 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣H2O : 4 mg/mL (9.49 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMIL OC(C1NCCCC1)C2=CC(C3=CC=C(OC)C=C3)=NC4=CC=CC=C24.[H]Cl.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 421.36
Formel vægt 421.36
Procent renhed 99.23%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.