Få mere at vide
NSC139021, MedChemExpress
Artikelnummer. 16435436
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16435436 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16435436 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112158
MedChemExpress NSC139021 (ERGi-USU) is a highly selective inhibitor for the growth of ERG-positive cancer cells with IC50s ranging from 30 to 400 nM.
NSC139021 (ERGi-USU) is a highly selective inhibitor for the growth of ERG-positive cancer cells with IC50s ranging from 30 to 400 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale NSC139021
CAS 1147-56-4
Farve Red
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H9N3OS
Mængde 100 mg
Synonym ERGi-USU
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 62 mg/mL (242.85 mM)
SMIL OC1=C(/N=N/C2=NC=CS2)C3=CC=CC=C3C=C1
Molekylvægt (g/mol) 255.3
Formel vægt 255.3
Procent renhed 99.07%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease