Få mere at vide
NSC 91800, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3,4,5,6,7,8,10,10,11,11-Dodecachloro-4,4a,4b,5,8,8a,9,9a-octahydro-1,4:5,8-dimethano-1H-fluorene |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H6Cl12/c16-6-8(18)12(22)4-2(10(6,20)14(12,24)25)1-3-5(4)13(23)9(19)7(17)11(3,21)15(13,26)27/h2-5H,1H2 |
| Formel vægt | 605.6732 |