Få mere at vide
NSC 85390, TRC
Artikelnummer. 30417572
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30417572 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30417572 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN900330100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32229-98-4
Molekylær formel C13 H19 Cl N2 O
Molekylvægt (g/mol) 254.76
Synonym 3-[4-(3-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]propanol
IUPAC navn 3-[4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl]propan-1-ol
SMIL OCCCN1CCN(CC1)c2cccc(Cl)c2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[4-(3-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]propanol
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H19ClN2O/c14-12-3-1-4-13(11-12)16-8-6-15(7-9-16)5-2-10-17/h1,3-4,11,17H,2,5-10H2
Formel vægt 254.1186