Få mere at vide
NSC 74859, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498907
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16498907 5 mg
16492437 50 mg
16436328 10 mg
16436646 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16498907 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15146
MedChemExpress NSC 74859 (S3I-201) is a selective Stat3 inhibitor with an IC50 of 86 μM.
NSC 74859 (S3I-201) is a selective Stat3 inhibitor with an IC50 of 86 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale NSC 74859
CAS 501919-59-1
Farve Gray
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H15NO7S
Mængde 5 mg
Synonym S3I-201
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (273.70 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC1=CC(NC(COS(=O)(C2=CC=C(C=C2)C)=O)=O)=CC=C1C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 365.36
Formel vægt 365.36
Procent renhed 98.01%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease