missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

NSC 42834, MedChemExpress

Artikelnummer. 16479137
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16479137 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16479137 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15480

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress NSC 42834 (JAK2 Inhibitor V), a novel specific inhibitor of Jak2, inhibits Jak2-V617F and Jak2-WT autophosphorylation in a dose-dependent manner but was not cytotoxic to cells at concentrations that inhibited kinase activity.

NSC 42834 (JAK2 Inhibitor V), a novel specific inhibitor of Jak2, inhibits Jak2-V617F and Jak2-WT autophosphorylation in a dose-dependent manner but was not cytotoxic to cells at concentrations that inhibited kinase activity.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale NSC 42834
Fysisk form Oil
CAS 195371-52-9
Farve Colorless
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H24N2O
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym JAK2 Inhibitor V Z3
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (290.32 mM) ∣Ethanol : 100 mg/mL (290.32 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=CC=CC=C1)C(CCC2=NC=CC=C2)(C)CCC3=NC=CC=C3
Molekylvægt (g/mol) 344.45
Formel vægt 344.45
Procent renhed 96.79%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.