Få mere at vide
NSC-41589, MedChemExpress
Beskrivelse
NSC-41589 is an N-[2-(methylsulfanyl) phenyl]acetamide.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | NSC-41589 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 6310-41-4 |
| Farve | White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C9H11NOS |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (551.72 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC(NC1=CC=CC=C1SC)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 181.25 |
| Vis mere |