missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
NSC 23766 Trihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N6-(2-((5-(Diethylamino)pentan-2-yl)amino)-6-methylpyrimidin-4-yl)-2-methylquinoline-4,6-diamine Trihydrochloride |
| CAS | 1177865-17-6 |
| Molekylær formel | C24H38Cl3N7 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | NSC 23766 Trihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C24H35N7.3ClH/c1-6-31(7-2)12-8-9-16(3)27-24-28-18(5)14-23(30-24)29-19-10-11-22-20(15-19)21(25)13-17(4)26-22;;;/h10-11,13-16H,6-9,12H2,1-5H3,(H2,25,26)(H2,27,28,29,30);3*1H |
| SMIL | Cl.Cl.Cl.CCN(CC)CCCC(C)Nc1nc(C)cc(Nc2ccc3nc(C)cc(N)c3c2)n1 |
| IUPAC navn | 6-N-[2-[5-(diethylamino)pentan-2-ylamino]-6-methylpyrimidin-4-yl]-2-methylquinoline-4,6-diamine;trihydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 530.96 |
| Formel vægt | 529.2254 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?