missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

NSC 23766 trihydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16496768
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16496768 10 mg -
16482847 50 mg -
16479317 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16496768 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15723A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress NSC 23766 trihydrochloride is an inhibitor of Rac1 activation.

NSC 23766 trihydrochloride is an inhibitor of Rac1 activation.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale NSC 23766 trihydrochloride
CAS 1177865-17-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H38Cl3N7
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (62.77 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 32 mg/mL (60.27 mM)
SMIL NC1=CC(C)=NC2=CC=C(NC3=NC(NC(C)CCCN(CC)CC)=NC(C)=C3)C=C12.[H]Cl.[H]Cl.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 530.96
Formel vægt 530.96
Procent renhed 99.1%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.