missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

NSC 226895, TRC

Artikelnummer. 30415333
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30415333 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30415333 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN712213100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3beta,21-Diacetoxypregn-5-en-20-one
CAS 1693-63-6
Molekylær formel C25H36O5
Mængde 100 mg
Synonym 3β,21-Diacetoxypregn-5-en-20-one, 3β,21-dihydroxy-diacetate Pregn-5-en-20-one, (3β)-3,21-Bis(acetyloxy)pregn-5-en-20-one
InChI formel InChI=1S/C25H36O5/c1-15(26)29-14-23(28)22-8-7-20-19-6-5-17-13-18(30-16(2)27)9-11-24(17,3)21(19)10-12-25(20,22)4/h5,18-22H,6-14H2,1-4H3/t18-,19-,20-,21-,22+,24-,25-/m0/s1
SMIL C[C@@]12[C@](CC[C@@H]2C(COC(C)=O)=O)([H])[C@@]3([H])[C@@](CC1)([H])[C@@]4(C(C[C@H](CC4)OC(C)=O)=CC3)C
IUPAC navn 2-((3S,8S,9S,10R,13S,14S,17S)-3-acetoxy-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)-2-oxoethyl acetate
Molekylvægt (g/mol) 416.56
Formel vægt 416.26
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.