Få mere at vide
NSC 185058, MedChemExpress
Beskrivelse
NSC 185058 is an inhibitor of ATG4B, a major cysteine protease. Inhibition of ATG4B using NSC 185058 markedly attenuates autophagic activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | NSC 185058 |
| CAS | 39122-38-8 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C11H9N3S |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 125 mg/mL (580.67 mM) |
| SMIL | S=C(C1=NC=CC=C1)NC2=NC=CC=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.27 |
| Formel vægt | 215.27 |
| Vis mere |