Få mere at vide
NS6180, MedChemExpress
Artikelnummer. 16469307
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16469307 5 mg -
16456758 10 mg 10mg
16452837 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16469307 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15707
MedChemExpress NS6180 is a novel potent and selective KCa3.1 channel inhibitor(IC50= 9 nM) prevents T-cell activation and inflammation.
NS6180 is a novel potent and selective KCa3.1 channel inhibitor(IC50= 9 nM) prevents T-cell activation and inflammation.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale NS6180
Fysisk form Solid
CAS 353262-04-1
Farve White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H12F3NOS
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (309.28 mM)
SMIL O=C1CSC2=CC=CC=C2N1CC3=CC=CC(C(F)(F)F)=C3
Molekylvægt (g/mol) 323.33
Formel vægt 323.33
Procent renhed 99.89%