Få mere at vide
Isofield™ NS400 ikke-sterile nitril renrumshandsker - ISO Klasse 4/5 kompatibel
BIOPHARMA
Artikelnummer. 30178863
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
30178863 2X-stor Pakke med 1000
30178811 Lille Pakke med 1000
30178819 Medium Pakke med 1000
30178854 Større Pakke med 1000
30178861 X-Large Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30178863 Leverandør Isofield™ Leverandørnr. 20340XXL
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Ikke-steril nitril forlænget manchet giver albuelængde beskyttelse til ISO klasse 4 renrum og derover. Tredobbelt vasket i DI-vand, den lave LPC, fødevarekvalitet NS400 er kemotestet til ASTM D 6978-05, har lavt endotoksin og er glat nok til dobbelt påføring med en tekstureret håndflade/fingre for ekstra greb.
  • Ikke-steril nitril Renrumshandsker
  • 400 mm (16 tommer) albue længde
  • Ambidekstrøs
  • Hvid farve
  • Tekstureret håndflade og fingre
  • Perlemanchet
  • Lave endotoksinniveauer
  • Testet mod en række kemoterapipræparater
  • Overholder EU fødevarekvalitetsforordning (EU) nr. 10/2011
  • IPA-resistente blækposer
  • Acceptabelt kvalitetsniveau (AQL) 1.5
  • Lavt antal partikler≥ 0,5μ m (tæller/cm 2 )< 1800
  • Type B beskyttelse mod kemisk stænk (K, P, T)
Overholdelse af teknisk og dokumentation
  • COA, COC Tilgængelig til download online
  • Kemisk uskadelighed EN ISO 21420:2020
  • Dimensionering og fingerfærdighed EN ISO 21420:2020 og EN ISO 374-2:2019
  • Luftlæk og vandlækage EN ISO 374-2:2019
  • Kemisk nedbrydning EN ISO 374-4:2019
  • Kemisk gennemtrængning EN 16523-1:2015+A1:2018
  • Viral penetration EN 16604:2004
  • Endotoksintest EN 455-3
  • EU-typecertifikat EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
  • Opfylder de gældende væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i bilag II til PPE-forordningen (EU) 2016/425 som et kategori III-produkt
  • UKCA typecertifikat EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
  • Opfylder de gældende væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i PPE-forordningen (2016/425) som indført i britisk lovgivning og ændret som et kategori III-produkt
  • Testet mod kemoterapi til ASTM D 6978-05
Tekniske data
Renrumsklasse Klasse 100 (ISO 5)
Accelerator gratis Nej
AQL 1.5
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Finger Thickness (English) 6,69 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.17 mm
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 4,33 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.11 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Kontrollerede miljøhandsker
Størrelse 2X-stor
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 3,54 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.09 mm