Få mere at vide
Isofield™ NS400 ikke-sterile nitril renrumshandsker - ISO Klasse 4/5 kompatibel
Beskrivelse
- Ikke-steril nitril Renrumshandsker
- 400 mm (16 tommer) albue længde
- Ambidekstrøs
- Hvid farve
- Tekstureret håndflade og fingre
- Perlemanchet
- Lave endotoksinniveauer
- Testet mod en række kemoterapipræparater
- Overholder EU fødevarekvalitetsforordning (EU) nr. 10/2011
- IPA-resistente blækposer
- Acceptabelt kvalitetsniveau (AQL) 1.5
- Lavt antal partikler≥ 0,5μ m (tæller/cm 2 )< 1800
- Type B beskyttelse mod kemisk stænk (K, P, T)
Overholdelse af teknisk og dokumentation
- COA, COC Tilgængelig til download online
- Kemisk uskadelighed EN ISO 21420:2020
- Dimensionering og fingerfærdighed EN ISO 21420:2020 og EN ISO 374-2:2019
- Luftlæk og vandlækage EN ISO 374-2:2019
- Kemisk nedbrydning EN ISO 374-4:2019
- Kemisk gennemtrængning EN 16523-1:2015+A1:2018
- Viral penetration EN 16604:2004
- Endotoksintest EN 455-3
- EU-typecertifikat EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
- Opfylder de gældende væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i bilag II til PPE-forordningen (EU) 2016/425 som et kategori III-produkt
- UKCA typecertifikat EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
- Opfylder de gældende væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i PPE-forordningen (2016/425) som indført i britisk lovgivning og ændret som et kategori III-produkt
- Testet mod kemoterapi til ASTM D 6978-05
Tekniske data
Tekniske data
| Renrumsklasse | Klasse 100 (ISO 5) |
| Accelerator gratis | Nej |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Fuldt tekstureret |
| Finger Thickness (English) | 6,69 mil. |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.17 mm |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Latex fri | Ja |
| Vis mere |